Learn More
Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae) BioParticles™, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Untersuchen Sie die Phagozytose mit Fluoreszenzmikroskopie, quantitativer Spektrofluorometrie und Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ Z23373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Während die Fluoreszenz von Fluorescein-markierten BioParticles Konjugaten in sauren Umgebungen teilweise gequencht wird, ist die Fluoreszenz von Alexa Fluor, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ Farbstoffkonjugaten über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv.
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (ca. 495/519 nm)
- Partikel: Zymosan (S. cerevisiae)
- Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
- Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel/mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel/mg Feststoff
- Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
- Fluoreszenz von BioParticles-Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quenchers abgeschreckt werden
- Zusätzlich zu zellulären Anwendungen können fluoreszente BioParticles-Konjugate als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
- Kleine Partikel können nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Alexa Fluor™ 488 | |
3 bis 10 | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Ergänzungsstoff | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
S. cerevisiae |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.