Learn More
Molekularsieb Typ 13x (10A), technisch, 1.6–2.5 mm-Beads (8–12 Mesh), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Spezifikation
Farbe | Beige |
pH | 10 |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Menge | 500 g |
CAS | 63231-69-6 |
Physikalische Form | Fest |
MDL-Nummer | MFCD00131613 |
IUPAC-Name | Molecular sieves 13X |