Learn More
Molekularsiebe, 13X, 1.6 bis 2.5 mm (0.063 bis 0.098 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444577
288.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
They are used as catalyze carrier, co adsorption of CO2 and H2O and H2O, H2O and H2S, as desiccant for medical and air compressor systems. They are normally used in gas phase and liquid phase applications. It finds its a major applications in commercial gas drying, air plant feed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves, 13X
Namenshinweis 1.6 to 2.5mm (0.063 to 0.098 in) beads
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 5000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.