Learn More
Molekularsiebe 3A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
77.25 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trockenmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molecular sieves 3A |
Farbe | Beige bis braun |
Namenshinweis | 8 to 12 mesh |
Schüttdichte | 600g/L min. |
Verpackung | Glasflasche |
Restwasser | 1.5% max. |
Wasseradsorption | 20% min. (60% rel. humid.) |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Perlen |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |