missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molekularsiebe, 3A, Pellets, Durchm.: 1.6 mm, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, UOP-Typ 3Å |
Dichte | 2 g/cm3 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Partikelgröße | Durchmesser: 1.6 mm |
Menge | 250 g |
Physikalische Form | Pellets |
Schmelzpunkt | 400 °C |
Strukturformel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'