Learn More
Molekularsiebe, 4 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044250
29.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Molecular sieves, 4A, 3-5mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves, 4A
Namenshinweis 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.