Learn More
Molekularsiebe 5A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44826
44.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69912-79-4
AlNaO6Si2
202.14
MFCD00147627
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
Molecular sieves 5A
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69912-79-4
AlNaO6Si2
202.14
MFCD00147627
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
Molecular sieves 5A
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 5A
Farbe Beige
Namenshinweis 5A, 4 to 8 mesh
Schüttdichte 660 to 780g/L
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 4 to 8 mesh
Restwasser 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Wasseradsorption 20% min.
Menge 500 g
Physikalische Form Perlen