Learn More
Molekularsiebe 5A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44831
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69912-79-4
AlNaO6Si2
202.14
MFCD00147627
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69912-79-4
AlNaO6Si2
202.14
MFCD00147627
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 5A
Farbe Beige bis grau oder braun
Namenshinweis 5A, 8 to 12 mesh
Schüttdichte 680 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Menge 500 g
Physikalische Form Granulate
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan