Learn More
Molekularsiebe, Gütegrad 514 (Typ 4 A; 8 bis 12 Mesh), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP2631-500
Weitere Details : CAS : 1344-00-9 Netto-Gewicht : 0.55000kg
Artikelnummer. 10326693
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Descripción
Descripción
Wird zur Dehydrierung von Flüssigkeiten verwendet.
Especificaciones
Especificaciones
8 to 12 Mesh
500 g
2.1g/cm³
Molecular Sieves, Grade 514
Fest
AlNaO6Si2
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
Beige
Pass Test
Glasflasche
Type 4A; 8-12 Mesh
1318-02-1,14808-60-7
Aluminum Sodium Silicate
202.14
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales