missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molidustat Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30012698
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012698 25 mg 25 Milligramm
30009207 1 mg 1 Milligramm
30007905 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM48745025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1375799-59-9
Summenformel C13H13N8NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 336.28
Synonym 1-[6-(4-Morpholinyl)-4-pyrimidinyl]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-5-ol Sodium Salt
SMILES [Na]OC1C(N2C=CN=N2)=CNN1C3=CC(N4CCOCC4)=NC=N3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Molidustat Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N8O2.Na/c22-13-10(20-2-1-16-18-20)8-17-21(13)12-7-11(14-9-15-12)19-3-5-23-6-4-19;/h1-2,7-9,22H,3-6H2;/q;+1/p-1
Formelmasse 336.1059
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.