Learn More
Hach™ Molybdat 3 Reagenz
Artikelnummer. 10602834
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Anzahl Tests:
250
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Anzahl Tests unitSize
10602834 500 mL 250 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10602834 Lieferant Hach™ Lieferanten-Nr. 199549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Bestimmung von Silika mit niedrigem und extrem niedrigem Bereich mit der Heteropoly-Blue-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Molybdat
Format Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molybdat-Bestimmung
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Pour-through-Zelle
Anzahl Tests 250
Menge 500 mL
Bereich 3 bis 1.000 μg/l SiO2
Testmethode Heteropolblau (Hach-Methoden 8282 und 8186)
Typ Reagenz