Learn More
Agencinox™ Messbecher aus Molybdän-Edelstahl mit Griff und Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
- Hohe chemische Beständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Edelstahl (Molybdän) |
Höhe (metrisch) | 130 mm |
Enthält | Griff, Ausguss |
Typ | Messbecher |