Learn More
Molybdän(IV)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number 11498630
93.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18868-43-4
MoO2
127.948
MFCD00014223
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
29320
Dioxomolybdän
O=[Mo]=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18868-43-4
MoO2
127.948
MFCD00014223
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
29320
Dioxomolybdän
O=[Mo]=O
Molybdenum(IV) oxide is used to catalyze the dehydrogenation of alcohols. It is also used as an intermediates and processing aids. It finds application in the manufacture of molybdenum nano-wires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molybdenum(IV) oxide
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 127.94
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 6.47 g/cm3 at 20°C