Learn More
Molybdän, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mo 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum, plasma standard solution |
Konzentration | Mo in 2% HNO3/tr. HF |
Namenshinweis | Mo 10μg/mL |
Menge | 100 mL |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Physikalische Form | Flüssig |