Learn More
Molybdän-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15464805
224.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Molybdenum sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge 1 Ea.
CAS 7439-98-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Mo
MDL-Nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
IUPAC-Name Molybdän
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Reinheit (%) 99.95%