Learn More
Molybdän Standard in Basisöl 75, 5000μ g/g, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11460299
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mo5000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Molybdänölstandard
CAS 7439-98-7, 8042-47-5
Summenformel Mo
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
IUPAC-Name Molybdän
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Güte Öl/Plasma
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 75
Menge 50 g
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch