Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar MOLYBDENUM THINFOIL 0.0025MM 3N% 25X25MM
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040710.FF
MOLYBDENUM THINFOIL 0.0025MM 3N% 25X25MM
Weitere Details : CAS : 7439-98-7 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11338638