Learn More
Molybdän(VI)-fluorid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
CGA 330-Ventilflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt in Einwegzylindern mit CGA330-Ventil
Spezifikation
Siedepunkt | 37°C |
Chemischer Name oder Material | Molybdenum(VI) fluoride |
Schmelzpunkt | 17°C |
CAS | 7783-77-9 |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 50 g |
Summenformel | F6Mo |
Strukturformel | MoF6 |
MDL-Nummer | MFCD00014220 |