Learn More
Molybdändraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum wire |
Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard |
CAS | 7439-98-7 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Mo |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
Menge | 250 m |
Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
InChI-Schlüssel | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Mo] |