missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey Cathepsin S ELISA Kit
Beschreibung
Monkey Cathepsin S quantitates monkey Cathepsin S in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Cathepsin S.
Das Protein CTSS, ein Mitglied der Peptidase C1-Familie, ist eine lysosomale Cystein-Proteinase, die möglicherweise am Abbau antigener Proteine zu Peptiden für die Präsentation auf MHC-Klasse-II-Molekülen beteiligt ist. Das Protein kann über einen breiten pH-Bereich als Elastase in alveolären Makrophagen fungieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CAT S; Cathepsin S; Cats; CTSS |
| Assay-Bereich | 28 bis 7.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 28 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Interassay-VK | <12% |
| Intraassay-VK | <10% |
| Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?