Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Affe-IL-12(p70)
Für den quantitativen Nachweis von IL-12p70 (Affe).
634.00 € - 3950.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Q865Y2, Q865Y3
Assay-Bereich 3.9 bis 250 U/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,6 U/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen Affe-IL12p70
Biotin-konjugierter monoklonaler Anti-Affe-IL-12p70-Antikörper
Streptavidin-HRP
Affe-IL-12p70-Standard gefriergetrocknet, 500 E/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15582087
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS646TEN
10 x 96 Tests
3950.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15572087
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS646
96 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für Affen-Interleukin-12 p70 (Affen-IL-12 p70) quantifiziert Affen-IL-12 p70 nm Affenserum (Pavian) oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-IL-12 p70.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Affen-IL-12 p70 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Q865Y2, Q865Y3
2,6 U/ml
ELISA-Kit
ELISA
100126717, 100126719
4.8 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
2 bis 8 °C
Pavian
3 Std 10 Min
3.9 bis 250 U/ml
Biotin
Serum, Überstand
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL-12A, II-12b
5 %
HRP
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Interleukin-12 Untereinheit p70, CLMF, NKSF
1 Std 20 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke