Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-6R ELISA Kit
Artikelnummer. 17135809
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17135809 5 x 96 Tests 1 Stück
17184933 96 Tests 96 Stück
18567824 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17135809 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EP14RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Affen-IL-6R quantifiziert Affen-IL-6R in Serum, Plasma und Überstand.
Affen-IL-6R quantifiziert Affen-IL-6R in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-IL-6R.
Interleukin 6 Rezeptor (IL6R), auch als CD126 (Cluster of Differentiation 126) bezeichnet, ist ein Typ I Zytokin-Rezeptor. Dieses Gen kodiert eine Untereinheit des Interleukin 6 (IL6)-Rezeptor-Komplexes. Interleukin 6 ist ein potentes pleiotropes Zytokin, das Zellwachstum und -differenzierung reguliert und eine wichtige Rolle bei der Immunantwort spielt. Der IL6-Rezeptor ist ein Proteinkomplex, der aus diesem Protein und dem Interleukin 6-Signalmolekül (IL6ST/GP130/IL6-beta) besteht, einer Rezeptor-Untereinheit, die auch Bestandteil zahlreicher anderer Zytokine ist. Die dysregulierte Produktion von IL6 und dieser Rezeptor sind in die Pathogenese vieler Krankheiten wie multiples Myelom, Autoimmunerkrankungen und Prostatakrebs verwickelt. Alternativ wurden gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die verschiedene Isoformen kodieren. Ein Pseudogen dieses Gens befindet sich auf Chromosom 9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CD126; CD126-Antigen; gp80; IL-6-Rezeptor; il-6-Rezeptor alpha; IL-6 Rezeptor-Alpha-Kette; IL-6 Rezeptor-Untereinheit Alpha; IL6Q; Il6r; IL-6 R; IL-6 R 1; IL-6 R Untereinheit Alpha; IL6R1; IL-6 R-1; Il6ra; IL-6 RA; Il-6 R-alpha; IL6RQ; ILN; Interleukin; Interleukin 6-Rezeptor; Interleukin-6-Rezeptor, Alpha; Interleukin 6-Rezeptor-Untereinheit Alpha; Membran-Glykoprotein 80; MGC104991
Assay-Bereich 12 bis 3.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 12 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-6 Rezeptor (CD126)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min