Learn More
Mono-2-ethylhexyladipat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mono-2-ethylhexyl adipate |
| CAS | 4337-65-9 |
| Summenformel | C14H26O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Mono(2-Ethylhexyl)Adipate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-14(17)10-7-6-9-13(15)16/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.35 |