Learn More
Mono-Methyleterephthalat, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 352340250
Weitere Details : CAS : 1679-64-7 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1679-64-7 | |
180.16 | |
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N | |
15513 | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
C9H8O4 | |
MFCD00002557 | |
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate | |
4-Methoxycarbonylbenzoesäure |
Spezifikation
mono-Methyl terephthalate | |
Glasflasche | |
219°C to 224°C | |
1679-64-7 | |
100.0 | |
C9H8O4 | |
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | |
180.16 | |
180.16 | |
97% |
Authentic | |
Weiß | |
25g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00002557 | |
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methoxycarbonylbenzoesäure | |
15513 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- mono-Methyl terephthalate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.