Learn More
Mono-n-Dodecylphosphat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332727
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332727 25 g 25 Gramm
11322727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11941.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266.32 g/mol
mono-n-Dodecyl phosphate is a lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand which serves as a specific agonist at EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) and antagonist at EDG-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mono-n-Dodecylphosphat ist ein Lysophosphatidsäure(LPA)-Rezeptorligand, der als spezifischer Agonist bei EDG-4 (LPA2) (EC50 =700 nM) und Antagonist bei EDG-7 dient.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-35-2
Summenformel C12H27O4P
Molekulargewicht (g/mol) 266.32
MDL-Nummer MFCD00013946
InChI-Schlüssel TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
PubChem CID 75816
IUPAC-Name Dodecyl-dihydrogenphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mono-n-Dodecyl phosphate
Schmelzpunkt 39°C to 45°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1710518
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.32
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch