Learn More
Mono-n-Nonylphthalat-3,4,5,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30317920
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317920 0.1 g 0.10 Gramm
30310464 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317920 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND75780.1G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monononyl Phthalate-d4
CAS 2514564-42-0
Summenformel C17 D4 H20 O4
Menge 0.1 g
Synonym mono-n-Nonyl phthalate-3,4,5,6-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid 1-nonyl ester, Hydrogen nonyl phthalate-d4, Monononyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-d4 monononyl ester, Monononyl phthalate-3,4,5,6-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12 H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)/i8D,9 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-nonoxycarbonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 296.395
Formelmasse 296.193 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity