Learn More
Cytiva Mono S PC, Säulen, mit MonoBeads™vorgepackt
Verwenden Sie Q- oder S-Präzisionssäulen für schnelle, empfindliche und hochauflösende Ionenaustauch-Trennungen von Biomolekülen im mikropräparativen Maßstab. Cytiva Life Sciences™ Mono Q oder S PC Säulen, vorgepackt mit MonoBeads™, erzielen durch die effizienten, kleinen, vollkommen sphärischen, monodispersen Partikel maximale Auflösung.
1998.00 € - 8859.31 €
Spezifikation
Puffer | Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure |
---|---|
Menge | Je |
Ligandentyp | Gehäuse O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3 |
pH-Bereich | 2 bis 12 |
Partikelgröße | 10μ m |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Max. Druck | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Max. Druck | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10340455
|
Cytiva
17-0672-01 |
50 mm | 50 bar | Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11344242
|
Cytiva
17-5169-01 |
100 mm | 40 bar | Borosilikatglas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10657434
|
Cytiva
17-5168-01 |
50 mm | 40 bar | Borosilikatglas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10156194
|
Cytiva
17-5180-01 |
100 mm | 40 bar | PEEK |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die maximale Auflösung wird durch Effizienz kleiner sphärischer Partikel erreicht, optimal verpackt
- Partikel werden mit Q- oder S-Ionenaustauschern mit ausgezeichneter Empfindlichkeit gekoppelt
- Kompatibel mit Hochleistungs-LC-Systemen
- Stabil in allen herkömmlichen Puffern, außer in hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure
- Tricorn-Säulen sind für den Polierschritt optimiert, wenn hohe Reinheit vonnöten ist
- PC1.6/5 -Säulen eignen sich hervorragend für die Mikroreinigung von Proben in Mengen vom Subnanogramm- bis Mikrogrammbereich auf Hochleistungs-LC-Systemen
- Mono Q: Ionenkapazität 0.27 bis 0.37 mmol Cl–/ml
- Mono S: Ionenkapazität 0.12 bis 0.15 mmol Cl–/ml
Spezifikation
Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure | |
Gehäuse O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3 | |
10μ m | |
4° bis 30 °C |
Je | |
2 bis 12 | |
Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle | |
Mono S Ion Exchange Column |