Learn More
Invitrogen™ Human Monoamine Oxidase B, Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75659
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11558981
  • 420.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Monoamine Oxidase B (human) Recombinant Protein, RP-75659, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human Monoamine Oxidase B protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽59.84 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
P27338
Control, Western Blot
4129
8
E. Coli
RUO
Human Monoamine Oxidase B
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.268 mg/mL
TBS with .01mM EDTA, 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human Monoamine Oxidase B
10μg
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
MAO b
MAOB