missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monobenzyladipat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Monobenzyl Adipate |
| CAS | 40542-90-3 |
| Summenformel | C13 H16 O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Adipic Acid Benzyl Ester, Hexanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, 5-(Benzyloxycarbonyl)pentanoic Acid, Adipic Acid Monobenzyl Ester, Hexanedioic Acid Monobenzyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16O4/c14-12(15)8-4-5-9-13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 6-Oxo-6-phenylmethoxyhexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.26 |
| Formelmasse | 236.1049 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?