missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monobenzyladipat, TRC

Artikelnummer. 30476846
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476846 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5249051G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Monobenzyl Adipate
CAS 40542-90-3
Summenformel C13 H16 O4
Menge 1 g
Synonym Adipic Acid Benzyl Ester, Hexanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, 5-(Benzyloxycarbonyl)pentanoic Acid, Adipic Acid Monobenzyl Ester, Hexanedioic Acid Monobenzyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O4/c14-12(15)8-4-5-9-13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name 6-Oxo-6-phenylmethoxyhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 236.26
Formelmasse 236.1049
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.