Learn More
Monobenzylphthalat, TRC
Product Code. 30471070
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30471070 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30471070 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM524900100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Monobenzyl Phthalate
CAS 2528-16-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H12 O4
Menge 100 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(phenylmethyl) ester (9CI), Phthalic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-[(Benzyloxy)carbonyl]benzoic acid, Benzyl hydrogen phthalate, Monobenzyl phthalate, NSC 402008
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxycarbonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 256.25
Formelmasse 256.0736
Reinheit (%) >95