Learn More
Heidolph instruments MonoBlock-Kolbeneinsatz
Als speziell dimensionierte Kolben Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Der Heidolph™ MonoBlock Kolbeneinsatz ist ein einteiliger MonoBlock Kolbeneinsatz und ideal für Experimente, die in einem Gefäß stattfinden.
Marke: Heidolph instruments 505-80044-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
- Für eine bestimmte Kolbengröße.
- Einteilige Konstruktion.
Spezifikation
MonoBlock-Einsatz | |
Starfish Workstation, MR-Hei Magnetrührer, 5 x 250 ml Flask MonoBlock | |
10 ml-Kolben |