Learn More
Heidolph instruments MonoBlock-Kolbeneinsatz
Als speziell dimensionierte Kolben Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Der Heidolph™ MonoBlock Kolbeneinsatz ist ein einteiliger MonoBlock Kolbeneinsatz und ideal für Experimente, die in einem Gefäß stattfinden.
109.00 € - 116.00 €
Spezifikation
Beschreibung | MonoBlock-Einsatz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Starfish Workstation, MR-Hei Magnetrührer, 5 x 250 ml Flask MonoBlock |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10497854
|
Heidolph instruments
505-80042-00 |
50 ml-Kolben |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781679
|
Heidolph instruments
505-80043-00 |
25 ml-Kolben |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11791679
|
Heidolph instruments
505-80044-00 |
10 ml-Kolben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11701689
|
Heidolph instruments
505-80045-00 |
4 ml-Kolben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für eine bestimmte Kolbengröße.
- Einteilige Konstruktion.
Spezifikation
MonoBlock-Einsatz | |
Starfish Workstation, MR-Hei Magnetrührer, 5 x 250 ml Flask MonoBlock |