Learn More
Monobutylphosphat-Biscyclohexylaminsalz, TRC
Artikelnummer. 30468564
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468564 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM52505510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt
CAS 35314-60-4
Summenformel C6 H14 N . C4 H9 O4 P
Menge 10 g
Synonym Phosphoric Acid Monobutyl Ester Biscyclohexylamine Salt, Butyl Diacid Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Butyl Dibasic Acid Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Butyl Dihydrogen Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Dihydrogen Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt, JAMP 4P Biscyclohexylamine Salt, MP 4 Biscyclohexylamine Salt, Monobutyl Dihydrogen Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt, NSC 41911 Biscyclohexylamine Salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N.C4H11O4P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3-4-8-9(5,6)7/h6H,1-5,7H2;2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)/p-1
SMILES CCCCOP(=O)([O-])[O-].[NH3+]C1CCCCC1
IUPAC-Name Butylphosphat; Cyclohexylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 252.268
Formelmasse 252.137