Learn More
Monomethyl-Adipat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011831
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
627-91-8
C7H12O4
160.17
MFCD00004418
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
12328
CHEBI:70855
6-Methoxy-6-Oxohexansäure
COC(=O)CCCCC(O)=O
627-91-8
C7H12O4
160.17
MFCD00004418
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
12328
CHEBI:70855
6-Methoxy-6-Oxohexansäure
COC(=O)CCCCC(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Monomethyl adipate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C to 9.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 162.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2C(CH2)4CO2CH3
Brechungsindex 1.4390 to 1.4420
Menge 25 g
Beilstein 02, III, 1711
Relative Dichte 1.08
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Monomethyl adipate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.