Learn More
Monomethylarsonous Acid, TRC
Artikelnummer. 30479797
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479797 10 mg 10 Milligramm
30465153 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30479797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM56510010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25400-23-1
Summenformel CH5AsO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.97
Synonym Methanearsonous Acid, Methylarsonous Acid
IUPAC-Name methylarsonous acid
SMILES O[As](O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monomethylarsonous Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH5AsO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Formelmasse 123.9506
Reinheit (%) >95%