Learn More
α-Monomyristin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alpha-Monomyristin |
| CAS | 589-68-4 |
| Summenformel | C17 H34 O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Tetradecanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, ()-2,3-Dihydroxypropyl Tetradecanoate, 1-Monomyristin, 1-Monomyristoyl-Rac-Glycerol, 1-Monotetradecanoylglycerol, Glycerol 1-Monotetradecanoate, Glycerol 1-Myristate, Glyceryl Myristate, Myristic Acid 1-Monoglyceride, Nsc 404225 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)21-15-16(19)14-18/h16,18-19H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | Cccccccccccccc(=O)Occ(O)Co |
| IUPAC-Name | 2,3-dihydroxypropyl tetradecanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.45 |
| Formelmasse | 302.2457 |