missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monopropyl Phthalate-d4, TRC

Artikelnummer. 30475425
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475425 5 mg 5 Milligramm
30479959 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30475425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5671025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1795020-91-5
Summenformel C11 D4 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.235
Synonym 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid, mono-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopropyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopropyl ester, Phthalic acid-d4 monopropyl ester, Propyl hydrogen phthalate-d4, Monopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)O)c1[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Monopropyl Phthalate-d4
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formelmasse 212.099
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.