Learn More
Monopropyl Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30479959
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479959 50 mg 50 Milligramm
30475425 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30479959 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM56710250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1795020-91-5
Summenformel C11 D4 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.235
Synonym 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid, mono-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopropyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopropyl ester, Phthalic acid-d4 monopropyl ester, Propyl hydrogen phthalate-d4, Monopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)O)c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monopropyl Phthalate-d4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formelmasse 212.099