Learn More
Monopropyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30473905
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473905 1 g 1 Gramm
30466186 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30473905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5671001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4376-19-6
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Propyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monopropyl Ester, Phthalic Acid Monopropyl Ester, Phthalic Acid Propyl Ester, Mono-n-propyl phthalate, NSC 309966
IUPAC-Name 2-propoxycarbonylbenzoic acid
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monopropyl Phthalate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 208.0736
Reinheit (%) >95%