Learn More
MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7042393
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Sie wird als Morpholino-Propansulfonsäure-Puffer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Konzentration 0.5 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.