Learn More
MOPS, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für molekularbiologische Anwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MOPS |
Flammpunkt | 116.00 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
Formelmasse | 209.26 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |