missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MORN1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18314405 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.1 mL
Förpackningsstorlek
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
18314405 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18314405 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP305920AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MORN1 Polyclonal specifically detects MORN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MORN1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MORN repeat containing 1, MORN repeat-containing protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MORN1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79906
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.