Learn More
Alfa Aesar™ Morpholin-4-Carboxamidinhydrobromid, 98 %
66.30 € - 894.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 157415-17-3
Summenformel C5H12BrN3O
Molekulargewicht (g/mol) 210.075
MDL-Nummer MFCD00051994
InChI-Schlüssel IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
PubChem CID 2806564
IUPAC-Name Morpholin-4-Carboximidamid;Hydrobromid
SMILES C1COCCN1C(=N)N.Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11438867
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A19985.06
5g
66.30 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11448867
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A19985.14
25g
283.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11450421
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A19985.22
100g
894.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
157415-17-3
210.075
IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
2806564
C1COCCN1C(=N)N.Br
C5H12BrN3O
MFCD00051994
morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
Morpholin-4-Carboximidamid;Hydrobromid
Spezifikation
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
∼155°C to 165°C
157415-17-3
MFCD00051994
morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Morpholin-4-Carboximidamid;Hydrobromid
2806564
98%
Hygroscopic
5g
C5H12BrN3O
7389038
Soluble in water.
C1COCCN1C(=N)N.Br
210.075
210.08