missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Morphothion, TRC

Artikelnummer. 30470848
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470848 500 mg 500 Milligramm
30470480 1 g 1 Gramm
30467808 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM414630500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 144-41-2
Summenformel C8 H16 N O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 285.32
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(morpholinocarbonylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 4-(mercaptoacetyl)morpholine (7CI,8CI), Morpholine, 4-(mercaptoacetyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), 4-(Mercaptoacetyl)morpholine O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ekatin F, Ekatin M, Morphothion, Morphotox, O,O-Dimethyl S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate
IUPAC-Name 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-1-morpholin-4-ylethanone
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N1CCOCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Morphothion
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H16NO4PS2/c1-11-14(15,12-2)16-7-8(10)9-3-5-13-6-4-9/h3-7H2,1-2H3
Formelmasse 285.0258
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.