Learn More
Mosapride N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30472964
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472964 5 mg 5 Milligramm
30470985 2.5 mg 2.50 Milligramm
30478983 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM7310155MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1161443-73-7
Summenformel C21 H25 Cl F N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 437.89
Synonym Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]-, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]benzamide, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-(4-fluorobenzyl)-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]benzamide, Mosapride-4'-N-oxide, Mosapride N-oxide
IUPAC-Name 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxidomorpholin-4-ium-2-yl]methyl]benzamide
SMILES CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2C[N+]([O-])(Cc3ccc(F)cc3)CCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mosapride N-oxide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClFN3O4/c1-2-29-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(28,7-8-30-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27)
Formelmasse 437.1518