Learn More
Invitrogen™ Humanes MOSPD1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1572
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
MOSPD1 Synthetisches Peptid, PEP-1572, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem MOSPD1 überein. PEP-1572 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34529 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
56180 | |
gereinigt | |
Human MOSPD1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9UJG1 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
MOSPD1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |