missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOSPD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551898

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15769850

  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SSKEDIESDG KETLETISNE EQTPLLKKIN PTESTSKAEE NEKVDSKVKA FKKPLSVFKG PLLHISPAEE LYFGSTESGE KKTLIVLTNV TKNIVAFKVR TTAPEKYRVK PSNSSCDPGA SVDIVVSPHG GLTVSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 90%.

MOSPD2 Polyclonal antibody specifically detects MOSPD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

MOSPD2
Polyclonal
Unconjugated
MOSPD2
MOSPD2; motile sperm domain containing 2; motile sperm domain-containing protein 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
158747
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NHP6
MOSPD2
Recombinant protein corresponding to Human MOSPD2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only