missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COL19A1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16176524
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16176524 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16176524 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00001310A01.50uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant COL19A1.

This gene encodes the alpha chain of type XIX collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Although the function of this collagen is not known, other members of this collagen family are found in association with fibril-forming collagens such as type I and II, and serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. The transcript produced from this gene has an unusually large 3' UTR which has not been completely sequenced. [provided by RefSeq]

Sequence: RDKTEESCPILRIEGHQLTYDNINKLEVSGFDLGDSFSLRRAFCESDKTCFKLGSALLIRDTIKIFPKGLPEEYSVAAMFRVRRNAKK

Spezifikation

Antigen COL19A1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant COL19A1.
Zusammensetzung 50% glycerol
Gen COL19A1
Gen-Zugriffsnummer NM_001858
Gen-Alias COL9A1L/D6S228E
Gensymbole COL19A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen COL19A1 (NP_001849, 27 a.a. to 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1310
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.