missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPO, Mouse, Clone: 85, Abnova™

Artikelnummer. 16271460
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16271460 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16271460 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB6254.500ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant EPO.

This gene is a member of the EPO/TPO family and encodes a secreted, glycosylated cytokine composed of four alpha helical bundles. The protein is found in the plasma and regulates red cell production by promoting erythroid differentiation and initiating hemoglobin synthesis. This protein also has neuroprotective activity against a variety of potential brain injuries and antiapoptotic functions in several tissue types. [provided by RefSeq

Spezifikation

Antigen EPO
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 85
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against recombinant EPO.
Verdünnung The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung Lyophilized from 10mM PBS, pH 7.2
Gen EPO
Gen-Alias EP/MGC138142
Gensymbole EPO
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human EPO.
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2056
Testspezifität The antibody is specifically reactive to human EPO.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing.
Form Lyophilized
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.